Lithiumtetrachlorocuprat 0.1M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dilithium tetrachlorocuprate
429051000
429051000.EA 104 EUR
429051000.
Lithiumtetrachlorocuprat 0.1M in THF, AcroSeal®
Lithiumtetrachlorocuprat
Formel: Cl₄CuLi₂
Molecular Weight: 219.24 g/mol
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011081
CAS-Nummer: 15489-27-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M