Propargylbromid 80% (w/w) stabilisiert, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

429120010 429121000
429120010.EA 668 EUR
429120010. 429121000.
Propargylbromid 80% (w/w) stabilisiert, AcroSeal®
Propargylbromid
Formel: C₃H₃Br
Siedepunkt: 88…90 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,38 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
UN: 3286
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow-orange Solution
Refractive index 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 75 to 85 % (Product in toluene)
Density (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml
GC ≥96.0 % (Excluding toluene)
Stabilizer 0.3 % MgO


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR