Natriumborhydrid 12% in Natriumhydroxid Lösung 40%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriumtetrahydridoborat, Natriumtetrahydroborat, Natriumboranat
429131000
429131000.EA 84.8 EUR
429131000.
Natriumborhydrid 12% in Natriumhydroxid Lösung 40%, AcroSeal®
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Molecular Weight: 37,83 g/mol
Siedepunkt: 130…135 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 1,4 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
UN: 3320
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Titration Iodometric 11 to 13 %
GC ≥95.0 %