Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%), Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42914.BU 42914.BY
42914.BUEA 667 EUR
42914.BU 42914.BY
Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%), Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt% Physical Form: ≈1.04g/25cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198186