Titan(III)chlorid 20% (w/v) in Salzsäure 2M, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Titantrichlorid

429151000
429151000.EA 127 EUR
429151000.
Titan(III)chlorid 20% (w/v) in Salzsäure 2M, AcroSeal®
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Molecular Weight: 154.24 g/mol
Siedepunkt: 960
Schmelzpunkt: 440
Dichte: 1.32
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark purple Solution
Titration 18 to 23 %
Titration with NaOH ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR