(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
429171000
429171000.EA 129 EUR
429171000.
(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5M in THF, AcroSeal®
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉F₃Si
Siedepunkt: 40 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,895 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00145454
CAS-Nummer: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M