Chrom ≥99,999% (Metall-Basis), Granulat -4/+7 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42926.18
42926.18EA 240 EUR
42926.18
Chrom ≥99,999% (Metall-Basis), Granulat -4/+7 mesh
Chromium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288