Natriumethanolat 21% in Ethanol, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethanol Natriumsalz, Natriumethylat, Natriumethoxid

429301000
429301000.EA 23.8 EUR
429301000.
Natriumethanolat 21% in Ethanol, AcroSeal®
Natriumethanolat
Formel: C₂H₅NaO
Siedepunkt: 91 °C
Dichte: 0,868 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012417
CAS-Nummer: 141-52-6
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR