Tetrakis(dimethylamido)titan ≥99,9% (Metall-Basis)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

42932.06 42932.14
42932.06EA 218 EUR
42932.06 42932.14
Tetrakis(dimethylamido)titan ≥99,9% (Metall-Basis)
Tetrakis(dimethylamido)titan
Formel: C₈H₂₄N₄Ti
Siedepunkt: 50 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 0,96
Flammpunkt: –30 °C (–22 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014861
CAS-Nummer: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
UN: 3129
ADR: 4.3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR