Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis), polykristalline Stangen, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42951.BS
42951.BSEA 637 EUR
42951.BS
Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis), polykristalline Stangen, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Germanium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: ≈1.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formel: Ge
Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 937,2 °C
Dichte: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415