Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone standard_analytical, environmental analysis, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
429546-20MG
429546-20MGEA
405
EUR
429546-20MG
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone standard_analytical, environmental analysis, Sigma-Aldrich®
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Formel:
C₉H₁₀N₄O₄ Molecular Weight: 238.20 g/mol Schmelzpunkt: 152…155 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191484 CAS-Nummer: 725-00-8 |