1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
42994-25MG
42994-25MGEA 139 EUR
42994-25MG
1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon, Supelco®
1-Amino-2-methyl-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₅H₁₁NO₂
MDL: MFCD00001220
CAS-Nummer: 82-28-0
EINECS: 201-408-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ac260176a0c631faf9bbc62f6fa825cf858eb77&vid=4939b327875b0ad2dbb32b31efdb228419c0c901&prid=web&clid=SAPDAM