J.T.Baker® Plate SRW, magnetisch
Lieferant: Avantor
43001-0505EA 342 EUR
43001-0505 43001-0504 43001-0506 43001-0514 43001-0515 43001-0516
J.T.Baker® Plate SRW, magnetisch
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Diese Platten sind für eine effiziente Probenvorbereitung aus hochreinem PP hergestellt und eignen sich für die Verwendung mit Magnetpulverprozessoren wie dem KingFisher™ Apex, Flex 96 und Presto.
  • SBS Standard
  • Zylindrische Wells ermöglichen ein gutes Vermischen von Proben
  • Leicht erhöhte Ränder reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Alphanumerische Kodierung hilft bei der Registrierung und dem Unterscheiden individueller Proben