Natriumnitrit standardisierte Lösung 0.1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43015.AP
43015.APEA 87.5 EUR
43015.AP
Natriumnitrit standardisierte Lösung 0.1 M in wässriger Lösung
Sodium nitrite
Formula Weight: 69.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless
Formel: NaNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 3287
ADR: 6.1,III