Iron(III) isopropoxide 2,5% (w/v) in 2-Propanol (IPA)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
43024.AC 43024.AA
43024.ACEA 117 EUR
43024.AC 43024.AA
Iron(III) isopropoxide 2,5% (w/v) in 2-Propanol (IPA)
Iron(III) isopropoxide
CAS No.: 14995-22-3 Molecular Formula: Fe[OCH(CH3)2]3 Formula Weight: 233.11 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid, Packaged under Argon Density: 0.79 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Red-brown Odour: Alcohol-like Boiling Point: 82° UN No.: UN1219 MDL No.: MFCD00070436
Formel: C₉H₂₁FeO₃
Siedepunkt: 82 °C
Dichte: 0,79
Flammpunkt: 12 °C (54 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070436
CAS-Nummer: 14995-22-3
UN: 1219
ADR: 3,II