Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%), wire thermocouple_ISA_type_B, Ø 0.33 mm (0.013 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43025.G2
43025.BW
43025.G2EA
1964
EUR
43025.G2
43025.BW
Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%), wire thermocouple_ISA_type_B, Ø 0.33 mm (0.013 in)
Platin-Rhodium-Legierung (94:6 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt%
Physical Form: ≈0.88g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...