1,3-Diphenylguanidin, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
43029-50G
43029-50GEA 310 EUR
43029-50G
1,3-Diphenylguanidin, Supelco®
1,3-Diphenylguanidin
Formel: C₁₃H₁₃N₃
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146…147 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001758
CAS-Nummer: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8861f56730927bd304323abf9e073613a711785f&vid=0117db2b2e588f4c6651255b8a96980b5cf85d82&prid=web&clid=SAPDAM