Zirkonium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43049.FQ
43049.FF
43049.FW
43049.FQEA
183
EUR
43049.FQ
43049.FF
43049.FW
Zirkonium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Zirkonium
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.1g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formel:
Zr Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011303 CAS-Nummer: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |