Calciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) für die Trocknung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum

43056.TD 43056.XA
43056.TDEA 31.8 EUR
43056.TD 43056.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 6 mm (4 mesh) für die Trocknung
Calcium sulphate

CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -4+6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912

Formel: CaO₄S
Schmelzpunkt: 1350 °C
Dichte: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR