Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh für die Trocknung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43058.P5 43058.TD
43058.P5EA 0 EUR
43058.P5 43058.TD
Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh für die Trocknung
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -10+20 Mesh Density: 2.96 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formel: CaO₄S
Schmelzpunkt: 1450 °C
Dichte: 2,96
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706