Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43063.TD
43063.XA
43063.TDEA
66.6
EUR
43063.TD
43063.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 10-20 mesh für die Trocknung, mit Indikator (Kobalt (II) Chlorid)
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -10+20 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formel:
CaO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010912 CAS-Nummer: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1706 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...