(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, 2,3-Epoxypropylchlorid, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, 2-Chlormethyloxiran, (±)-Glycerolepichlorhydrin, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan

430711000 430718000
430711000.EA 32.5 EUR
430711000. 430718000.
(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
Siedepunkt: 115…117 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1,18 g/cm³
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR