Ethylchlorformiat 99%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

430791000 430798000
430791000.EA 40.8 EUR
430791000. 430798000.
Ethylchlorformiat 99%, AcroSeal®
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 1,135 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000644
CAS-Nummer: 541-41-3
UN: 1182
ADR: 6.1,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR