Siliciumdioxid 30% in Ethylenglykol, kolloidale Dispersion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Silicium(IV)oxid
43093.A1
43093.A1EA 84.1 EUR
43093.A1
Siliciumdioxid 30% in Ethylenglykol, kolloidale Dispersion
Siliciumdioxid
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: 0.05 Micron Particles, in Liquid Density: 1.3 Appearance: White Odour: Sweet MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1719
Dichte: 1.3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Merck Index: 14,08493