Dispergiergerät, T 50 digital ULTRA-TURRAX®
Lieferant: IKA
3787002 3787000 3787003 9024500
431-0181EA 2667 EUR
431-0181 431-0180 431-0182 IKAA9024500
Dispergiergerät, T 50 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Standmodell, Volumenbereich 250 - 30000 ml. Reproduzierbarer Betrieb dank konstanter Drehzahl auch bei Änderungen der Viskosität.
  • Digitale Drehzahlanzeige für präzise Überwachung von eingestellten und tatsächlichen Drehzahlen
  • Große Auswahl von Dispergierwerkzeugen für Ihre Anwendung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Sanftanlauf
  • Fehlercode-Anzeige
Optional shaft 431-2961 enables the T 50 basic to be used as a high-speed stirrer.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Zubehörinformationen: Optionale Rührwelle 431-2961 ermöglicht die Verwendung des T 50 basic als Hochgeschwindigkeits-Rührer.
Bestellinformation: Dispergierschäfte und Zubehör müssen separat bestellt werden.