Homogenisator, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Lieferant: IKA
3720003 3720000 3720002 9022802 9022800
431-0187EA 1120 EUR
431-0187 431-0183 431-0186 431-0190 IKAA9022800
Homogenisator, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Standmodell, Volumenbereich von 1 bis 1500 ml. Die Antriebseinheit T18 digital bietet einen weiten Drehzahlbereich von 3000 bis 25000 min⁻¹, wodurch Benutzer selbst bei kleinen Rotordurchmessern mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten arbeiten können. Eine große Auswahl an Dispergierwerkzeugen ermöglicht zahlreiche Anwendungen.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Elektronische Drehzahlregelung und Überlastungsschutz
  • Dispergiervorrichtungen aus Edelstahl lassen sich schnell und einfach reinigen
  • Dispergiervorrichtungen aus Kunststoff zum Einmalgebrauch sind in zwei Größen verfügbar
  • Fehlercodeanzeige
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Die Antriebseinheit wird ohne Stativ und Dispergierelemente geliefert. Bitte bestellen Sie die benötigte Dispergiereinheit und das Zubehör separat. Das Paket besteht aus dem T 18 digital ULTRA-TURRAX® Antrieb und der S 18 N - 19 G Dispergiervorrichtung.
Bitte beachten Hinweis: Der Homogenisator ist ohne Dispergierelemente nicht betriebsbereit.