Universalmühle, MultiDrive basic M20 Successor Paket
Lieferant: IKA
10010965
431-0308EA 4707 EUR
431-0308
Universalmühle, MultiDrive basic M20 Successor Paket
Mühlen
Unabhängig davon, ob es sich um harte, weiche oder faserige Proben handelt – IKA MultiDrive Crusher erfüllt ein breites Spektrum an Zerkleinerungsaufgaben. Der perfekte Nachfolger der M20 Batch-Mühle.
  • Hohe Leistung - 1000 W Ausgang und variable Drehzahlen von 3000 U/min bis 20000 U/min garantieren hervorragende Zerkleinerungsergebnisse
  • Intervallbetrieb - ein Vorteil beim groben Zerkleinern harter Proben oder für besonders gründliches Mischen
  • Integrierte Kühlung - im Mahlbecher ist ein Kühlsystem integriert, das eine indirekte Wärmeableitung ermöglicht (zusätzlich kann Trockeneis zur Kühlung verwendet werden)
In Kombination mit der Mahlkammer MI 250-S eignet sich MultiDrive basic hervorragend zur Trockenmahlung harter und spröder Substanzen.
Lieferumfang: Im Paket enthalten sind die MultiDrive basic-Universalmühle und eine MI 250-S Mahlkammer mit 250 ml und Standard-Rührwerk aus Edelstahl.