Dispergiersystem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control
Lieferant: IKA
25005981
431-0317EA 1717 EUR
431-0317
Dispergiersystem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Universell einsetzbares Einweg-Dispergiersystem mit hermetisch verschließbaren Einweg-Probengläsern. Bietet Schutz und eine sichere Bearbeitung von infektiösen Proben, toxischen oder geruchsintensiven Substanzen.
  • Verschließbaren Einweg-Probengefäße wurden für Ihre Anwendung optimiert
  • Diese Röhrchen reduzieren den Reinigungsaufwand und schließen Kreuzkontaminationen systematisch aus
  • Programmierbare Versuchsbedingungen
  • Einstellbare Drehrichtungsumkehr
  • Turbotaste
Programmierbare Versuchsbedingungen - der Anwender definiert und programmiert systematisch die Versuchsbedingungen und speichert häufig verwendete Parameter in einer Bibliothek.
Wann und wie oft die Drehrichtung gewechselt werden soll, können Sie im übersichtlichen und mehrsprachigen Menü ganz einfach einstellen.
Die Turbotaste ermöglicht auf Fingerdruck ein noch intensiveres Mischen, Dispergieren oder Mahlen: All das geht mit der Turbotaste. Sie ermöglicht kurzzeitig Drehzahlen von bis zu 8000 U/min.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20.
Bestellinformation:
Lieferumfang: Der ULTRA-TURRAX® Tube Drive wird mit abnehmbarem Haken zum Abnehmen der Rotor-/Statoreinheit, einem Netzteil mit austauschbaren Adaptern, Kunststoffschlauch und Bedienungsanleitung geliefert. Die Schläuche sind jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bestellen Sie das benötigte Zubehör separat.
Bitte beachten