Ammoniumacetat 99,99
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz
431311-250G 431311-50G
431311-250GEA 469.98 EUR
431311-250G 431311-50G
Ammoniumacetat 99,99
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molecular Weight: 77.08 g/mol
Schmelzpunkt: 113 °C
Dichte: 1.170 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Identity (IR) complying
Assay Min. 97.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.7 - 7.3
Sulfated ash Max. 0.01 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %