Ammoniumthiocyanat ≥99,99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
431354-50G
431354-50GEA
0
EUR
431354-50G
Ammoniumthiocyanat ≥99,99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Supelco®
Ammoniumthiocyanat
Formel:
NH₄SCN |
MDL:
MFCD00011428 CAS-Nummer: 1762-95-4 |