trans-4-Octen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43155.18 43155.09 43155.04
43155.18EA 549 EUR
43155.18 43155.09 43155.04
trans-4-Octen ≥97%
trans-4-Octen
Purity: 97% CAS No.: 14850-23-8 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 21°(70°F) Physical Form: Liquid Density: 0.715 Refractive Index: 1.4120 Odour: Characteristic Boiling Point: 122-123° Beilstein Reference: 1719104 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009476
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 122…123 °C
Dichte: 0,715
Flammpunkt: 21 °C (70 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009476
CAS-Nummer: 14850-23-8
EINECS: 238-913-3
UN: 3295
ADR: 3,II