3-Bromobenzylmagnesium bromide 0.25 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
431601000
431601000.EA 286 EUR
431601000.
3-Bromobenzylmagnesium bromide 0.25 M in Diethylether, AcroSeal®
3-Bromobenzylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆Br₂Mg
Molecular Weight: 274,238 g/mol
Dichte: 0,766 g/cm³
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319902
CAS-Nummer: 107549-22-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Titration with HClO4 ≥90.0 %