4-Isopropylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
431630500
431630500.EA 137 EUR
431630500.
4-Isopropylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
4-Isopropylphenylmagnesium bromide
Formel: C₉H₁₁BrMg
Dichte: 0,939 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319911
CAS-Nummer: 18620-03-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %