[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
431650500
431650500.EA 241 EUR
431650500.
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₁H₁₄BrMgN
Molecular Weight: 264,449 g/mol
Dichte: 0,919 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840891
CAS-Nummer: 480424-80-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
GC ≥98.5 %