[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-[(1-Pyrrolidino)methyl]phenylmagnesium bromide

431660500
431660500.EA 328 EUR
431660500.
[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₁H₁₄BrMgN
Molecular Weight: 264,449 g/mol
Dichte: 0,922 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840892
CAS-Nummer: 480424-79-1
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
GC ≥90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR