[4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
431690500
431690500.EA 268 EUR
431690500.
[4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[4-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₂H₁₆BrMgN
Dichte: 0,924 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840896
CAS-Nummer: 480424-83-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
HPLC ≥96.0 %