[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

431700500
431700500.EA 165 EUR
431700500.
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₂H₁₆BrMgN
Dichte: 0,923 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840895
CAS-Nummer: 480424-82-6
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR