[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-[(1-Piperidino)methyl]phenylmagnesium bromide, Bromo[2-(1-piperidinylmethyl)phenyl]magnesium

431710500
431710500.EA 169 EUR
431710500.
[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₂H₁₆BrMgN
Molecular Weight: 278.476 g/mol
Dichte: 0.922 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840894
CAS-Nummer: 480424-81-5
UN: 2924
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR