[3-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

431760500
431760500.EA 171 EUR
431760500.
[3-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[3-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₁H₁₄BrMgNO
Dichte: 0,926 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840889
CAS-Nummer: 480424-76-8
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR