[4-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
431770500
431770500.EA 315 EUR
431770500.
[4-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[4-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₁H₁₄BrMgNO
Dichte: 0,926 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840890
CAS-Nummer: 480424-75-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %