Certrinitrat hydrat ≥99,998% (Metall-Basis), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
43181.22
43181.14
43181.22EA
521
EUR
43181.22
43181.14
Certrinitrat hydrat ≥99,998% (Metall-Basis), REacton®
Certrinitrat
Purity: 99.998%
Molecular Formula: Ce(NO3)3.xH2O (x~6-7)
Formula Weight: 326.13(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Acidic
Merck Reference: 14,2000
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00010926
Formel:
Ce(NO₃)₃·xH₂O Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 39 °C Dichte: 2,377 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010926 CAS-Nummer: 10108-73-3 EINECS: 233-297-2 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,2000 |