5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
431830500
431830500.EA 142 EUR
431830500.
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
5-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆BrFMg
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311468
CAS-Nummer: 186496-59-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Titration with HClO4 ≥98.0 %