3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: bromo(3-fluoro-4-methoxyphenyl)magnesium, Magnesium,bromo(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-
431870500
431870500.EA 101 EUR
431870500.
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆BrFMgO
Molecular Weight: 229,331 g/mol
Dichte: 0,964 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311480
CAS-Nummer: 112780-67-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
HPLC ≥97.0 %