5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Magnesium,bromo(5-fluoro-2-methoxyphenyl)-, bromo(5-fluoro-2-methoxyphenyl)magnesium
431880500
431880500.EA
94.9
EUR
431880500.
5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
5-Fluoro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
Formel:
C₇H₆BrFMgO Molecular Weight: 229,331 g/mol Dichte: 0,948 g/cm³ Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311481 CAS-Nummer: 188132-02-7 UN: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 0.40 to 0.60 M |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥99.0 % |
Enantiomeric excess | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +53° to +59° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |