3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
431910500
431910500.EA 132 EUR
431910500.
3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3,4-Dimethylphenylmagnesium bromide
Formel: C₈H₉BrMg
Molecular Weight: 209.369 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311496
CAS-Nummer: 89980-68-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %