3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
431940500
431940500.EA
202
EUR
431940500.
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide
Formel:
C₈H₉BrMg Molecular Weight: 209.37 g/mol Dichte: 0.91 g/cm³ Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311497 CAS-Nummer: 34696-73-6 UN: 2924 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Solution |
Titration Grignard | 0.40 to 0.60 M |
Melting point | 96 to 99 °C |
HPLC | ≥98.5 % |