Laborhomogenisatoren, Stomacher® 3500
Lieferant: Seward (FermionX)
3500/000 3500/001 3500/002
432-3130EA 6990 EUR
432-3130 432-0058 432-0059
Laborhomogenisatoren, Stomacher® 3500
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
Stomacher®-Laborhomogenisatoren bieten schnelles und zuverlässiges Mischen und Homogenisieren einer Vielzahl verschiedenster Laborproben. Die Stomacher® arbeiten mit zwei Paddeln, welche wiederholt auf die Probe, die sich in einem sterilen Kunststoffbeutel befindet, einschlagen.
  • Vielseitiges und effizientes Mischen und Homogenisieren von Laborproben
  • Sichere Aufbewahrung der Probe in sterilen Kunststoffbeuteln verhindert Kreuzkontamination
  • Geräte müssen zwischen zwei Proben nicht gereinigt oder sterilisiert werden
  • Kein Temperaturanstieg während der
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Stomacher® 3500
Drehzahl 75 bis 180 min⁻¹ in Schritten von 5
Environmentally Preferable
Timer 0 - 99 Min. 59 Sek.
B×T×H 470×450×470 mm
Gewicht 42 kg