Arbeitsplatz-Homogenisator, Minilys®
Lieferant: Bertin Instruments
P000673-MLYS0A
432-0274EA 2280 EUR
432-0274
Arbeitsplatz-Homogenisator, Minilys®
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Minilys wurde speziell für Arbeitsabläufe in Labors mit geringem Durchsatz und für den persönlichen Gebrauch entwickelt. Das Gerät homogenisiert 3 Proben gleichzeitig in 0,5/2 ml-Röhrchen oder 1 Probe in 7 ml-Röhrchen, mit der gleichen 3D-Bead-Beating-Technologie wie der Precellys® Homogenisator.
  • Klein und kompakt, der Minilys erfordert minimalen Platzbedarf
  • Bietet optimales Verhältnis zwischen Effizienz und Flexibilität
  • Auswahl aus 3 verschiedenen Größen von Precellys® Lysiersets
  • Einsatzbereites System mit Aufzeichnung der zuletzt verwendeten Parameter
Bestellinformation: Für weitere Informationen zum verfügbaren Sortiment an Precellys® Lysier- und Homogenisierungssets wenden Sie sich bitte an Avantor.