Dispergiergerät, POLYTRON® System PT10-35 GT
Lieferant: KINEMATICA
11010104 11010105 11010106
432-0300EA 2788 EUR
432-0300 431-1254 431-1255
Dispergiergerät, POLYTRON® System PT10-35 GT
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Stativmodell, Volumen von 0,1 bis 10000 ml. Stativ-Dispergiergerät mit leistungsstarkem Motor und platzsparendem schlankem Design zur leichten Handhabung. Ideal geeignet für sämtliche Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen. Austauschbare Antriebserweiterungen durch Verwendung unterschiedlicher Stative.
  • Akustische Fehlermeldungen und geringe Lärmbelästigung (~82 dB (A) bei 30 000 min-1)
  • Integrierter digitaler Drehzahlregler ermöglicht konstante Drehzahlen - unabhängig von Laständerungen
  • Integrierter Überhitzungs-, Überlastungs- und Blockierschutz stellt sicher, dass der Motor sich bei Überlastung ausschaltet und somit geschützt wird
  • Inkl. Erweiterung für Stative mit Buchsen (Ø 13 mm)
  • Die Schnellkupplung ermöglicht das schnelle und einfache Austauschen von Dispergierwerkzeugen mit Durchmessern von 5 bis 36 mm
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to: IEC/EN 61000-6-2 & -6-3
Safety according to: IEC/EN 61010-2-51
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
EMV gemäß IEC/EN 61000-6-2 und 61000-6-3
Sicherheit gemäß IEC/EN 61010-2-51
Bestellinformation: Lieferung erfolgt ohne Stativ und Dispergierwerkzeuge. Diese müssen optional geordert werden. Dispergierwerkzeuge von POLYTRON® SYSTEM PT 3100 und vom Vorgängersystem PT 10-35 (PT-K) können (mit Hilfe des unten aufgeführten Adapters) verwendet werden.