Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
Lieferant: DWK Life Sciences
357546 357538 357542 357544
432-1273EA 898 EUR
432-1273 432-1270 432-1271 432-1272
Gewebehomogenisatoren, Typ Dounce
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Borosilikatglas. Entwickelt, um einen hohen Prozentsatz an Zellkernen und Mitochondrien in Weichgeweben zu erhalten. Die Pistillkopf wird von einer Flüssigkeit umgeben, die eine Erwärmung verhindert. Reibung und Hitzeansammlung werden reduziert.
  • Der Zylinder hat ein großes Reservoir und einen Ausguss.
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Standards: Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen (erfüllt die Standards ASTM Typ I Klasse A undMore Product Information